4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303094-1G PC303094-250MG
APOSPC303094-1GEA 681 CHF
APOSPC303094-1G APOSPC303094-250MG
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Formel: C₁₁H₁₀F₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27986834
CAS-Nummer: 1706430-20-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III