4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303081-10G PC303081-5G PC303081-1G
APOSPC303081-10GEA 772 CHF
APOSPC303081-10G APOSPC303081-5G APOSPC303081-1G
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrClF₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23795325
CAS-Nummer: 1400991-56-1
UN: 3265
ADR: 8,III