3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303055-1G
PC303055-5G
APOSPC303055-1GEA
244
CHF
APOSPC303055-1G
APOSPC303055-5G
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₂ClFO₃ MW: 246,663 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27986836 CAS-Nummer: 1706435-00-8 |