2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303032-10G PC303032-5G PC303032-1G
APOSPC303032-10GEA 535 CHF
APOSPC303032-10G APOSPC303032-5G APOSPC303032-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Formel: C₉H₉BrF₂O
MW: 251,068 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258718
CAS-Nummer: 1017779-82-6