2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303021-1G
APOSPC303021-1GEA 1490 CHF
APOSPC303021-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene 97%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene
Formel: C₆H₂Cl₂F₅NO₂S
MW: 318,049 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23795321
CAS-Nummer: 1431329-68-8