5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303006-1G PC303006-5G
APOSPC303006-1GEA 119 CHF
APOSPC303006-1G APOSPC303006-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,583 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832309
CAS-Nummer: 704-03-0
UN: 3265
ADR: 8,III