4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302980-5G
PC302980-1G
APOSPC302980-5GEA
690
CHF
APOSPC302980-5G
APOSPC302980-1G
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone
Formel:
C₈H₅ClF₂O MW: 190,575 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11553418 CAS-Nummer: 1256352-85-8 |