4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302979-5G PC302979-1G
APOSPC302979-5GEA 467 CHF
APOSPC302979-5G APOSPC302979-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅ClF₃N
MW: 219.591 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116011
CAS-Nummer: 22902-82-5