4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302978-10G
PC302978-5G
PC302978-25G
APOSPC302978-10GEA
227
CHF
APOSPC302978-10G
APOSPC302978-5G
APOSPC302978-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆ClF₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660248 CAS-Nummer: 886500-89-6 |