4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC302977-10G PC302977-5G PC302977-1G
APOSPC302977-10GEA 486 CHF
APOSPC302977-10G APOSPC302977-5G APOSPC302977-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride, tech
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259,009 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660239
CAS-Nummer: 886500-55-6