4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302968-10G PC302968-5G
APOSPC302968-10GEA 379 CHF
APOSPC302968-10G APOSPC302968-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660347
CAS-Nummer: 886761-72-4