3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302951-10G
PC302951-5G
APOSPC302951-10GEA
486
CHF
APOSPC302951-10G
APOSPC302951-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
Formel:
C₁₀H₈ClFO₃ MW: 230,62 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116009 CAS-Nummer: 886501-39-9 |