3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC302947-10G PC302947-5G
APOSPC302947-10GEA 0 CHF
APOSPC302947-10G APOSPC302947-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660307
CAS-Nummer: 886503-20-4