3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302943-1G PC302943-5G
APOSPC302943-1GEA 216 CHF
APOSPC302943-1G APOSPC302943-5G
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₁₂H₁₃F₂NO
MW: 225,235 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27986843
CAS-Nummer: 1706435-04-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III