2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302928-10G PC302928-5G PC302928-1G
APOSPC302928-10GEA 555 CHF
APOSPC302928-10G APOSPC302928-5G APOSPC302928-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₈F₃NO₂
MW: 231.171 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972914
CAS-Nummer: 886503-57-7