4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302904-5G PC302904-1G
APOSPC302904-5GEA 237 CHF
APOSPC302904-5G APOSPC302904-1G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide
Formel: C₉H₉BrF₂O
MW: 251,068 g/mol
Melting Pt: 58…61 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258705
CAS-Nummer: 181806-55-3
UN: 3261
ADR: 8,II