2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302902-10G PC302902-5G PC302902-1G
APOSPC302902-10GEA 609 CHF
APOSPC302902-10G APOSPC302902-5G APOSPC302902-1G
2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetonitrile 98%
2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₄Cl₂FN
MW: 204.028 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115874
CAS-Nummer: 886497-54-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III