4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC302876-10G
PC302876-5G
APOSPC302876-10GEA
393
CHF
APOSPC302876-10G
APOSPC302876-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Formel:
C₉H₇ClF₂O₂ MW: 220,6 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258684 CAS-Nummer: 1017779-21-3 |