4-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302859-10G
PC302859-5G
PC302859-1G
APOSPC302859-10GEA
575
CHF
APOSPC302859-10G
APOSPC302859-5G
APOSPC302859-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide
Formel:
C₇H₄ClF₂NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660236 CAS-Nummer: 886500-36-3 |