3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302824-10G PC302824-5G PC302824-1G
APOSPC302824-10GEA 845 CHF
APOSPC302824-10G APOSPC302824-5G APOSPC302824-1G
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Melting Pt: 54…56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832331
CAS-Nummer: 1017778-56-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III