3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC302823-10G
PC302823-5G
APOSPC302823-10GEA
339
CHF
APOSPC302823-10G
APOSPC302823-5G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formel:
C₈H₅ClF₂O₂ MW: 206,574 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660199 CAS-Nummer: 886498-80-2 |