2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302821-10G PC302821-5G PC302821-1G
APOSPC302821-10GEA 433 CHF
APOSPC302821-10G APOSPC302821-5G APOSPC302821-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
MW: 189,178 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213552
CAS-Nummer: 771572-44-2
UN: 2735
ADR: 8,III