3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302773-10G PC302773-5G
APOSPC302773-10GEA 421 CHF
APOSPC302773-10G APOSPC302773-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈ClFO₂
MW: 190,599 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115867
CAS-Nummer: 886497-33-2