3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302772-10G PC302772-5G PC302772-1G
APOSPC302772-10GEA 463 CHF
APOSPC302772-10G APOSPC302772-5G APOSPC302772-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide
Formel: C₈H₇ClFNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115869
CAS-Nummer: 886497-40-1