3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302771-10G
PC302771-5G
APOSPC302771-10GEA
289
CHF
APOSPC302771-10G
APOSPC302771-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl alcohol
Formel:
C₉H₁₀ClFO₂ MW: 204,626 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832341 CAS-Nummer: 1017778-88-9 |