2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302767-10G
PC302767-5G
APOSPC302767-10GEA
421
CHF
APOSPC302767-10G
APOSPC302767-5G
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉FO MW: 140,155 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06202823 CAS-Nummer: 64977-30-6 |