4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302742-5G
PC302742-1G
APOSPC302742-5GEA
627
CHF
APOSPC302742-5G
APOSPC302742-1G
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₂Cl₂F₂O MW: 210,993 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18415577 CAS-Nummer: 1261799-38-5 UN: 1760 ADR: 8,III |