3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302706-1G PC302706-5G PC302706-10G
APOSPC302706-1GEA 244 CHF
APOSPC302706-1G APOSPC302706-5G APOSPC302706-10G
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232,199 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832289
CAS-Nummer: 1017778-12-9