2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302695-1G PC302695-5G
APOSPC302695-1GEA 216 CHF
APOSPC302695-1G APOSPC302695-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,172 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832244
CAS-Nummer: 1000523-82-9