2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302678-10G PC302678-5G PC302678-1G
APOSPC302678-10GEA 339 CHF
APOSPC302678-10G APOSPC302678-5G APOSPC302678-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258711
CAS-Nummer: 1017779-70-2