2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302671-10G PC302671-5G
APOSPC302671-10GEA 374 CHF
APOSPC302671-10G APOSPC302671-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115923
CAS-Nummer: 79538-27-5