2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302668-5G PC302668-1G
APOSPC302668-5GEA 191 CHF
APOSPC302668-5G APOSPC302668-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,145 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115904
CAS-Nummer: 886498-45-9