2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302660-10G PC302660-5G PC302660-1G
APOSPC302660-10GEA 404 CHF
APOSPC302660-10G APOSPC302660-5G APOSPC302660-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,145 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116021
CAS-Nummer: 773871-99-1