2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302659-5G PC302659-1G
APOSPC302659-5GEA 216 CHF
APOSPC302659-5G APOSPC302659-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,574 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116020
CAS-Nummer: 886501-67-3