2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302639-5G PC302639-1G
APOSPC302639-5GEA 151 CHF
APOSPC302639-5G APOSPC302639-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆ClF₃O₂
MW: 250,602 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03002851
CAS-Nummer: 682805-11-4