5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302626-1G PC302626-5G PC302626-10G
APOSPC302626-1GEA 269 CHF
APOSPC302626-1G APOSPC302626-5G APOSPC302626-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₁H₁₂F₃NO₂
MW: 247,214 g/mol
Melting Pt: 236 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832357
CAS-Nummer: 1256482-64-0