5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302624-5G PC302624-1G
APOSPC302624-5GEA 191 CHF
APOSPC302624-5G APOSPC302624-1G
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06205343
CAS-Nummer: 773129-47-8