4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302594-1G PC302594-5G
APOSPC302594-1GEA 216 CHF
APOSPC302594-1G APOSPC302594-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223,124 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772784
CAS-Nummer: 1206593-25-0