4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302577-1G
PC302577-5G
PC302577-10G
APOSPC302577-1GEA
269
CHF
APOSPC302577-1G
APOSPC302577-5G
APOSPC302577-10G
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid 98%
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid
Formel:
C₈H₅ClF₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09925051 CAS-Nummer: 1000566-17-5 |