4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302567-1G
PC302567-5G
PC302567-10G
APOSPC302567-1GEA
177
CHF
APOSPC302567-1G
APOSPC302567-5G
APOSPC302567-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₉ClF₃NO₂ MW: 267,632 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115844 CAS-Nummer: 1259965-55-3 |