3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302557-1G
PC302557-5G
APOSPC302557-1GEA
191
CHF
APOSPC302557-1G
APOSPC302557-5G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ MW: 238,591 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18398586 CAS-Nummer: 1261618-61-4 |