3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302550-1G PC302550-5G
APOSPC302550-1GEA 140 CHF
APOSPC302550-1G APOSPC302550-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223,124 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660208
CAS-Nummer: 886499-18-9