3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302546-10G PC302546-5G PC302546-1G
APOSPC302546-10GEA 269 CHF
APOSPC302546-10G APOSPC302546-5G APOSPC302546-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide 98%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519367
CAS-Nummer: 1092461-26-1