3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302534-1G
PC302534-5G
APOSPC302534-1GEA
177
CHF
APOSPC302534-1G
APOSPC302534-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₉ClF₃NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115857 CAS-Nummer: 1259961-84-6 |