3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302511-1G PC302511-5G
APOSPC302511-1GEA 212 CHF
APOSPC302511-1G APOSPC302511-5G
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232.199 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519313
CAS-Nummer: 1092460-65-5