3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid
PC302480-5G PC302480-1G
APOSPC302480-5GEA 610 CHF
APOSPC302480-5G APOSPC302480-1G
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.61 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116055
CAS-Nummer: 886498-12-0