3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302478-1G
PC302478-5G
PC302478-10G
APOSPC302478-1GEA
140
CHF
APOSPC302478-1G
APOSPC302478-5G
APOSPC302478-10G
3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₃ MW: 216,181 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09999481 CAS-Nummer: 1092460-64-4 |