3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propanoic acid
PC302477-1G PC302477-5G
APOSPC302477-1GEA 191 CHF
APOSPC302477-1G APOSPC302477-5G
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182,192 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025395
CAS-Nummer: 881189-60-2