2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Methoxy-5-(pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC302467-1G PC302467-5G PC302467-10G
APOSPC302467-1GEA 418 CHF
APOSPC302467-1G APOSPC302467-5G APOSPC302467-10G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formel: C₈H₇F₅O₃S
MW: 278,196 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652486
CAS-Nummer: 1448319-14-9