2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302445-5G PC302445-1G
APOSPC302445-5GEA 191 CHF
APOSPC302445-5G APOSPC302445-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide
Formel: C₈H₇ClFNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660325
CAS-Nummer: 886761-58-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III